missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose |
| CAS | 52904-86-6 |
| Molekylær formel | C6 H11 F O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | D-Galactose, 3-deoxy-3-fluoro-, 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactose, 3-Deoxy-3-fluoro-D-galactopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](F)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,4S,5S,6R)-4-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vægt | 182.0591 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?