missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Deoxy-3-acetylabiraterone-3-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-3-acetylabiraterone-3-ene |
| CAS | 2697127-16-3 |
| Molekylær formel | C26 H31 N O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Deoxy-3-acetylabiraterone-3-ene, Ethanone, 1-[17-(3-pyridinyl)androsta-3,5,16-trien-3-yl]- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO/c1-17(28)18-10-12-25(2)20(15-18)6-7-21-23-9-8-22(19-5-4-14-27-16-19)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14-16,21,23-24H,7,9-13H2,1-3H3/t21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC=C4c5cccnc5)[C@@]2(C)CC1 |
| IUPAC navn | 1-[(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,7,8,9,11,12,14,15-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.53 |
| Formel vægt | 373.241 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?