Få mere at vide
3'-Deoxy-2', 3'-didehydrothymidin, 98%
Artikelnummer. 15288155 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15288155 1 g 1g
15246058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15288155 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454940010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 3056-17-5 | C10H12N2O4 | 224,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3056-17-5
Molekylær formel C10H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 224.22
MDL nummer MFCD00132921
InChI nøgle XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
Synonym stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
PubChem CID 18283
ChEBI CHEBI:63581
IUPAC navn 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Smeltepunkt 162,0 °C til 169,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 158929
Formel vægt 224.21
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.