Få mere at vide
3-Deoxy-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deoxy-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O9/c1-7(15)19-6-13-11(20-8(2)16)5-12(21-9(3)17)14(23-13)22-10(4)18/h11-14H,5-6H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14?/m0/s1 |
| Formel vægt | 332.1107 |