missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deoxy-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30349929
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349929 250 mg
30363037 50 mg
30356909 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD278775250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5040-09-5
Molekylær formel C14 H20 O9
Molekylvægt (g/mol) 332.3
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-3,5,6-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deoxy-1,2,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20O9/c1-7(15)19-6-13-11(20-8(2)16)5-12(21-9(3)17)14(23-13)22-10(4)18/h11-14H,5-6H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14?/m0/s1
Formel vægt 332.1107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.