Få mere at vide
3-Demethyl Thiocolchicine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Demethyl Thiocolchicine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO5S/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(26-2)21(27-3)19(12)13-6-8-18(28-4)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 401.1297 |
| Procent renhed | >95% |