missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Demethyl Thiocolchicine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Demethyl Thiocolchicine-d3 |
| CAS | 1246818-03-0 |
| Molekylær formel | C21H20D3NO5S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-3-hydroxy-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-d3, 2-Demethylthio-colchicine-d3, 3-Demethylthiocolchicine-d3, 3-Desmethylthiocolchicine-d3, 3-O-Demethylthiocolchicine-d3, NSC 361792-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO5S/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(26-2)21(27-3)19(12)13-6-8-18(28-4)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | O=C1C=C([C@@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)CCC2=C3C(OC)=C(OC)C(O)=C2)C3=CC=C1SC |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.49 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?