Få mere at vide
3-Demethyl Thiocolchicin 2-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronid Methylester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Demethyl Thiocolchicine 2-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) |
| CAS | 250662-47-6 |
| Molekylær formel | C34H39NO14S |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | (7S)-7-(Acetylamino)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-3-yl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C34H39NO14S/c1-15(36)35-22-11-9-19-13-24(27(42-5)28(43-6)26(19)20-10-12-25(50-8)23(40)14-21(20)22)48-34-32(47-18(4)39)30(46-17(3)38)29(45-16(2)37)31(49-34)33(41)44-7/h10,12-14,22,29-32,34H,9,11H2,1-8H3,(H,35,36)/t22-,29+,30+,31+,32-,34-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3CC[C@@H](NC(=O)C)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c(OC)c2OC)SC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(7R)-7-acetamido-1,2-dimethoxy-10-methylsulfanyl-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-3-yl]oxy]-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 717.74 |
| Formel vægt | 717.2091 |