Få mere at vide
3-Demethyl Colchicine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Demethyl Colchicine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-17(25)20(27-3)21(28-4)19(12)13-6-8-18(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 385.1525 |
| Procent renhed | >95% |