missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Dehydroxy Ezetimibe, TRC

Artikelnummer. 30366702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366702 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23155550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Dehydroxy Ezetimibe
CAS 204589-58-2
Molekylær formel C24 H21 F2 N O2
Mængde 50 mg
Synonym (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, (3R-trans)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-Azetidinone, Ezetimibe 3-Dehydroxy Impurity
InChI formel InChI=1S/C24H21F2NO2/c25-18-8-4-16(5-9-18)2-1-3-22-23(17-6-14-21(28)15-7-17)27(24(22)29)20-12-10-19(26)11-13-20/h4-15,22-23,28H,1-3H2/t22-,23-/m1/s1
SMIL Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCCc3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4
IUPAC navn (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 393.42
Formel vægt 393.154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.