Få mere at vide
3-Dehydroxychlorthalidon, TRC
Artikelnummer. 30135142
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135142 100 mg
30005794 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD230540100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82875-49-8
Molekylær formel C14 H11 Cl N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 322.77
Synonym Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-[(1RS)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl]benzenesulfonamide, 3-Dehydroxy Chlorthalidone, Chlortalidone Imp. E (EP)
IUPAC navn 2-klor-5-(3-oxo-1,2-dihydroisoindol-1-yl)benzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2NC(=O)c3ccccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dehydroxy Chlorthalidone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20)
Formel vægt 322.0179