Få mere at vide
3-Dehydro Retinal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dehydro Retinal |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6-13,15H,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+ |
| Formel vægt | 282.1984 |