Få mere at vide
3-Decyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11435776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435776 5 g 5g
11399489 1 g 1g
11445776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20837.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51721-39-2 | C10H18O | 154.253 g/mol
3-Decyn-1-ol kan anvendes i de følgende undersøgelser, som udgangsmateriale ved syntesen af 3a-deoxyribolactoner, som udgangsmateriale ved syntesen af (Z)-3-decen-1-ol ved hydrogenering over P-2 nikkel og som reagens ved syntesen af methyl 9-decynoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Decyn-1-ol kan anvendes i følgende undersøgelser, som udgangsmateriale i syntesen af 3′ -deoxyribolactoner, som udgangsmateriale ved syntesen af (Z)-3-decen-1-ol ved hydrogenering over P-2-nikkel og som reagens ved syntesen af methyl-9-decynoat.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,21
g/L) (25 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51721-39-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00040917
InChI nøgle YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decyn-1-ol, 2-hydroxyethylhexylacetylene, 3-decynol, pubchem13074, acmc-1b1ia, hexyl 2-hydroxyethyl acetylene, 2-hydroxyethyl-n-hexylacetylene
PubChem CID 103940
IUPAC navn dec-3-yn-1-ol
SMIL CCCCCCC#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Decyn-1-ol
Tæthed 0.871
Kogepunkt 129°C to 130°C (20 mmHg)
Flammepunkt 106°C (222°F)
Brydningsindeks 1.459
Mængde 5 g
Beilstein 1750909
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C).
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%