Få mere at vide
3-Dechloro Sertraline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dechloro Sertraline Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 307.0895 |