Få mere at vide
3-Dechloro-4-chloro Lamotrigine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| CAS | 38943-76-9 |
| Molekylær formel | C9 H7 Cl2 N5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Lamotrigine Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16) |
| SMIL | Nc1nnc(c(N)n1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 6-(2,4-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.09 |
| Formel vægt | 255.0079 |