Få mere at vide
3-Decen-2-one, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310937
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30310937 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30310937 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA12096250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Decen-2-one
CAS 10519-33-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Decen-2-one
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H18 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Heptylidene acetone, Oenanthylidene acetone, SmartBlock, 3-Decen-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
SMIL CCCCCC\C=C\C(=O)C
IUPAC navn (E)-dec-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 154.2493
Mængde 250 mg
Formel vægt 154.1358 g/mol