Få mere at vide
3-Decen-2-one, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Decen-2-one |
| CAS | 10519-33-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Decen-2-one |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Heptylidene acetone, Oenanthylidene acetone, SmartBlock, 3-Decen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+ |
| SMIL | CCCCCC\C=C\C(=O)C |
| IUPAC navn | (E)-dec-3-en-2-one |
| Vis mere |