Få mere at vide
3-Decanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421157 25 g 25g
11411157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24141.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1565-81-7 | C10H22O | 158.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1565-81-7
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00021956
InChI nøgle ICEQLCZWZXUUIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decanol, heptyl ethyl carbinol, ethyl heptyl carbinol, 3-decanol, r, 3-decanol, s, fema no. 3605, 3-decyl alcohol, ethylheptylcarbinol, deca-8-yl alcohol, acmc-20mxdt
PubChem CID 519158
IUPAC navn decan-3-ol
SMIL CCCCCCCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Decanol
Tæthed 0.83
Kogepunkt 213°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 25 g
Beilstein 1719658
Formel vægt 158.29
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.