Få mere at vide
3-Decanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411157 5 g 5g
11421157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24141.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1565-81-7 | C10H22O | 158.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1565-81-7
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00021956
InChI nøgle ICEQLCZWZXUUIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decanol, heptyl ethyl carbinol, ethyl heptyl carbinol, 3-decanol, r, 3-decanol, s, fema no. 3605, 3-decyl alcohol, ethylheptylcarbinol, deca-8-yl alcohol, acmc-20mxdt
PubChem CID 519158
IUPAC navn decan-3-ol
SMIL CCCCCCCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Decanol
Tæthed 0.83
Kogepunkt 213°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 5 g
Beilstein 1719658
Formel vægt 158.29
Procent renhed 97%