Få mere at vide
3-Deazaadenosine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Deazaadenosine hydrochloride |
| CAS | 86583-19-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H15ClN4O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (137.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=C3)N=C2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.71 |
| Formel vægt | 302.71 |
| Vis mere |