missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deaza Adenosine, TRC

Artikelnummer. 30364304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364304 5 mg
30366437 10 mg
30353079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2008755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6736-58-9
Molekylær formel C11 H14 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 266.25
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMIL Nc1nccc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deaza Adenosine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
Formel vægt 266.1015
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.