missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Deacetylsalannin, TRC

Artikelnummer. 30352310
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352310 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1989131MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Deacetylsalannin
CAS 1110-56-1
Molekylær formel C32 H42 O8
Mængde 1 mg
Synonym Desacetyl salannin, (2aR,3R,5S,5aR,6R,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-3-hydroxy-6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2s,4,5,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c-dodecahydro-2H,3H-cyclopenta[d]naphtho[2,3-b:1,8-b'c']difuran-5-yl (2E)-2-methylbut-2-enoate
InChI formel InChI=1S/C32H42O8/c1-8-16(2)29(35)40-23-13-22(33)30(4)15-38-26-27(30)31(23,5)21(12-24(34)36-7)32(6)25-17(3)19(18-9-10-37-14-18)11-20(25)39-28(26)32/h8-10,14,19-23,26-28,33H,11-13,15H2,1-7H3/b16-8+/t19-,20-,21-,22-,23+,26-,27+,28-,30-,31+,32-/m1/s1
SMIL COC(=O)C[C@@H]1[C@@]2(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@]3(C)CO[C@@H]([C@H]4O[C@@H]5C[C@H](C(=C5[C@@]14C)C)c6cocc6)[C@H]23)OC(=O)\C(=C\C)\C
IUPAC navn [(1R,2S,4R,6R,9R,10R,11R,12S,14R,15R,18R)-6-(furan-3-yl)-14-hydroxy-10-(2-methoxy-2-oxoethyl)-7,9,11,15-tetramethyl-3,17-dioxapentacyclo[9.6.1.02,9.04,8.015,18]octadec-7-en-12-yl] (E)-2-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 554.67
Formel vægt 554.288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.