Få mere at vide
3-De(hydroxymethyl)-3-methyl Salmeterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 1391054-40-2 |
| Molekylær formel | C25 H37 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Salmeterol Xinafoate Imp. F (EP), 4-hydroxy-3-methyl-α-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO3/c1-21-19-23(14-15-24(21)27)25(28)20-26-16-8-2-3-9-17-29-18-10-7-13-22-11-5-4-6-12-22/h4-6,11-12,14-15,19,25-28H,2-3,7-10,13,16-18,20H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.57 |
| Formel vægt | 399.2773 |