Få mere at vide
Scientific Industries 3-D Orbital Shaker Tilbehør
Artikelnummer. 10073682
Til brug med (udstyr):
Enviro-Genie
Roto-Shake Genie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10073682
Marke: Scientific Industries 83041369
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3-D Orbital Shaker Attachment til Roto-Shake Genie eller for Enviro-Genie giver skånsom og alligevel grundig blanding af fade, kolber, bægre og åbne beholdere.
  • 3-D Orbital Shaker Attachment giver skånsom, men alligevel grundig blanding af tallerkener, kolber, bægerglas og åbne beholdere
  • Bevæger sig med 5° vinkel gennem en 360°° rotation, hvilket giver en kombination af lodrette og vandrette bevægelser
  • Ideel til applikationer som gel og blot-farvning/blokering, prøvevask, polymerharpiksforberedelse og mere
  • Til brug med Roto-Shake Genie eller Enviro-Genie
Spezifikation
Bæreevne (metrisk) 1 kg
Tilt vinkel
Rotation 360°
Holder Fade, kolber, bægre og åbne beholdere
Produkttype 3-D Orbital Shaker Tilbehør
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Farve Sort
Til brug med (applikation) Gel og blot-farvning/blokering, prøvevask, polymerharpikspræparation og mere
Til brug med (udstyr) Roto-Shake Genie
Inkluderer 3-D orbital vedhæftning, skridsikker mat
Emballagemængde 1 stk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt