Få mere at vide
Scientific Industries 3-D Orbital Shaker Tilbehør
Artikelnummer. 10093752
Til brug med (udstyr):
Enviro-Genie
Roto-Shake Genie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10093752
Brand: Scientific Industries 83041359
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-D Orbital Shaker Attachment til Roto-Shake Genie eller for Enviro-Genie giver skånsom og alligevel grundig blanding af fade, kolber, bægre og åbne beholdere.
  • 3-D Orbital Shaker Attachment giver skånsom, men alligevel grundig blanding af tallerkener, kolber, bægerglas og åbne beholdere
  • Bevæger sig med 5° vinkel gennem en 360°° rotation, hvilket giver en kombination af lodrette og vandrette bevægelser
  • Ideel til applikationer som gel og blot-farvning/blokering, prøvevask, polymerharpiksforberedelse og mere
  • Til brug med Roto-Shake Genie eller Enviro-Genie
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 1 kg
Tilt vinkel
Rotation 360°
Holder Fade, kolber, bægre og åbne beholdere
Produkttype 3-D Orbital Shaker Tilbehør
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Farve Sort
Oversigt 3-D Orbital Shaker Tilbehør
Til brug med (applikation) Gel og blot-farvning/blokering, prøvevask, polymerharpikspræparation og mere
Til brug med (udstyr) Enviro-Genie
Inkluderer 3-D orbital vedhæftning, skridsikker mat
Emballagemængde 1 stk.