missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Cysteinylacetaminophen Trifluoroacetic Acid Salt, TRC

Artikelnummer. 30010861
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010861 2.5 mg 2.5mg
30009016 1 mg -
30011457 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9947502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1331891-93-0
Molekylær formel C11 H14 N2 O4 S . C2 H F3 O2
Molekylvægt (g/mol) 384.33
Synonym 3-Cysteinylacetaminophen Tfa Salt
IUPAC navn (2R)-3-(5-acetamido-2-hydroxyphenyl)sulfanyl-2-aminopropanoic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMIL CC(=O)Nc1ccc(O)c(SC[C@H](N)C(=O)O)c1.OC(=O)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Cysteinylacetaminophen Trifluoroacetic Acid Salt
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O4S.C2HF3O2/c1-6(14)13-7-2-3-9(15)10(4-7)18-5-8(12)11(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8,15H,5,12H2,1H3,(H,13,14)(H,16,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
Mængde 2.5 mg
Formel vægt 384.0603
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.