Få mere at vide
3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12BNO3/c13-10(12-9-4-5-9)7-2-1-3-8(6-7)11(14)15/h1-3,6,9,14-15H,4-5H2,(H,12,13) |
| Formel vægt | 205.091 |