Få mere at vide
3-Cyclopropyl-3-oxopropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclopropyl-3-oxopropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32249-35-7 |
| Molekylær formel | C7H10O3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)acetate, beta-Oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)4-6(8)5-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)C1CC1 |
| IUPAC navn | methyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vægt | 142.063 |