Få mere at vide
3-Cyclopropyl-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 15491099
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491099 1 g 1g
15411109 250 mg 250mg
15401109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64069.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 100114-57-6 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100114-57-6
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD04970938,MFCD06739298
InChI nøgle TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7017816
IUPAC navn 5-cyclopropyl-1H-pyrazol
SMIL C1CC1C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Beilstein 1561659
Synonym 3-cyclopropyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-cyclopropyl, 3-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole,3-cyclopropyl, 3-cyclopropyl-2h-pyrazole, 3-cyclopropyl-1h-pyrazole 97+%, acmc-2097ms, 1h-pyrazole, 5-cyclopropyl
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske