missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 199125-21-8 |
| Molekylær formel | C7H10N2O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-9-7(10)4-6(8-9)5-2-3-5/h4-5,10H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | Cn1nc(cc1O)C2CC2 |
| IUPAC navn | 5-cyclopropyl-2-methylpyrazol-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vægt | 138.0793 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?