Få mere at vide
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10466272
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10466272 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10553022 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10727115 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10466272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00278DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 118430-74-3
Molekylær formel C7H11N3
Molekylvægt (g/mol) 137.19
MDL nummer MFCD00067984
InChI nøgle YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMIL CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
IUPAC navn 5-cyclopropyl-2-methylpyrazol-3-amin
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%