Få mere at vide
3-Cyclopropyl-1-(2-fluor-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidin-2,4,7-trion, TRC
Artikelnummer. 30180414
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180414 1 g
30179791 500 mg
30179981 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7436801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871700-24-2
Molekylær formel C18 H15 F I N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 483.23
Synonym Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione, GSK 1375981A
IUPAC navn 3-cyclopropyl-1-(2-fluor-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidin-2,4,7-trion
SMIL CN1C(=O)C(=C(O)C2=C1N(C(=O)N(C3CC3)C2=O)c4ccc(I)cc4F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H15FIN3O4/c1-8-14(24)13-15(21(2)16(8)25)23(12-6-3-9(20)7-11(12)19)18(27)22(17(13)26)10-4-5-10/h3,6-7,10,24H,4-5H2,1-2H3
Formel vægt 483.0091