Få mere at vide
3-Cyclopentylpropionylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclopentylpropionyl Chloride |
| CAS | 104-97-2 |
| Molekylær formel | C8H13ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cyclopentanepropionyl Chloride (8CI), 3-Cyclopentanepropionyl Chloride, 3-Cyclopentylpropanoyl Chloride, 3-Cyclopentylpropionic Acid Chloride, Cyclopentanepropanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2 |
| SMIL | ClC(=O)CCC1CCCC1 |
| IUPAC navn | 3-cyclopentylpropanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.64 |
| Formel vægt | 160.0655 |