Få mere at vide
3-Cyclopentylpropionylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11493298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493298 25 g 25g
11403308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17715.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00 DKK
    482.65 DKK / 25g
    Spare 78.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 104-97-2 | C8H13ClO | 160,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-97-2
Molekylær formel C8H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 160.64
MDL nummer MFCD00001391
InChI nøgle SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentanepropionyl chloride, 3-cyclopentyl propionyl chloride, cyclopentanepropanoyl-chloride, pubchem21363, cyclopentylpropionylchloride, cyclopentanepropanoylchloride, 3-cyclopentylpropanyl chloride, cyclopentane propionyl chloride
PubChem CID 66039
IUPAC navn 3-cyclopentylpropanoylchlorid
SMIL ClC(=O)CCC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopentylpropionyl chloride
Tæthed 1.049
Kogepunkt 199 °C til 200 °C
Flammepunkt 84 °C (184 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.4645
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1856952
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 160.64
Procent renhed 98%