Få mere at vide
3-Cyclopentylpropionsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclopentylpropionic acid |
| Tæthed | 0.996 |
| Kogepunkt | 130 °C til 133 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 47 °C (117 °F) |
| Brydningsindeks | 1.457 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Formel vægt | 142.2 |
| Procent renhed | 98% |