Få mere at vide
3-Cyclopentylpropionic acid, 98%
Artikelnummer. 11463717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463717 25 g 25g
11473717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18192.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-77-2
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00001392
InChI nøgle ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC navn 3-cyclopentylpropansyre
SMIL OC(=O)CCC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopentylpropionic acid
Tæthed 0.996
Kogepunkt 130°C to 133°C (12 mmHg)
Flammepunkt 47°C (117°F)
Brydningsindeks 1.457
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%