Få mere at vide
3-Cyclopentylpropionsyre, 98%
Artikelnummer. 10581652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581652 5 g Glasflaske 5g
10395930 25 g Glasflaske 25g
10437870 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111610050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-77-2
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00001392
InChI nøgle ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC navn 3-cyclopentylpropansyre
SMIL OC(=O)CCC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopentylpropionic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 130,0 °C til 132,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9CH2CH2CO2H
Brydningsindeks 1,4560 til 1,4580
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske