Få mere at vide
3-Cyclohexylpropionsyre, 98+%
Beschreibung
3-cyclohexylpropionsyre kan bruges til at fremstille 3-cyclohexylpropionylchlorid. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter i organisk syntese. Det kan også bruges til syntese af ananas-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-cyclohexylpropionsyre kan bruges til at fremstille 3-cyclohexylpropionylchlorid. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter i organisk syntese. Det kan også bruges til syntese af ananas-estere.
Opløselighed
Opløseligt i vand 10g/L.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclohexylpropionic acid |
| Smeltepunkt | 14 °C til 17 °C |
| Tæthed | 0.99 |
| Kogepunkt | 276 °C |
| Flammepunkt | 130 °C (266 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.4636 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2042799 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 10g/L. |
| Mehr anzeigen |