Få mere at vide
3-Cyclohexylpropionic acid, 98+%
Artikelnummer. 11405647
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405647 50 g 50g
11415647 250 g 250g
11495637 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23613.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
3-cyclohexylpropionsyre kan bruges til at fremstille 3-cyclohexylpropionylchlorid. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter i organisk syntese. Det kan også bruges til syntese af ananas-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-cyclohexylpropionsyre kan bruges til at fremstille 3-cyclohexylpropionylchlorid. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter i organisk syntese. Det kan også bruges til syntese af ananas-estere.
Opløselighed
Opløseligt i vand 10g/L.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-97-3
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD00001527
InChI nøgle HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC navn 3-cyclohexylpropansyre
SMIL OC(=O)CCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclohexylpropionic acid
Smeltepunkt 14°C to 17°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 276°C
Flammepunkt 130°C (266°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.4636
Mængde 50 g
Beilstein 2042799
Opløselighedsinformation Soluble in water 10g/ L.
Formel vægt 156.23
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyclohexylpropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanepropanoic