Få mere at vide
3-Cyclohexylbutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclohexylbutanoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 170.1307 |