Få mere at vide
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid |
| CAS | 73463-39-5 |
| Molekylær formel | C9H19NO4S |
| MDL nummer | MFCD00041778 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.32 |
| Procent renhed | 99% |