Få mere at vide
3-Cyclohexyl-6,8-dibromo-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolinium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| CAS | 1660957-93-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H21 Br2 N2 . Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylquinazolinium Chloride (1:1), (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21Br2N2.ClH/c1-19(13-5-3-2-4-6-13)9-11-7-12(16)8-14(17)15(11)18-10-19;/h7-8,13,18H,2-6,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+]1(CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1)C3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-2,4-dihydro-1H-quinazolin-3-ium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.6016 |
| Vis mere |