Få mere at vide
3-Cyclohexyl-1-propyn, 97%
Beskrivelse
3-Cyclohexyl-1-propyn, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille (5-brom-4,4,5,5-tetrafluor-pent-2-enyl)-cyclohexan ved en temperatur på 40 °C. Det skal bruge reagenser (NH4)2S2O8, HCO2·Na 2H2O og opløsningsmiddel dimethylformamid med en reaktionstid på 3 timer. Det bruges også som organiske syntesemellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Cyclohexyl-1-propyn, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille (5-brom-4,4,5,5-tetrafluor-pent-2-enyl)-cyclohexan ved en temperatur på 40 °C. Det skal bruge reagenser (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O og opløsningsmiddel dimethylformamid med en reaktionstid på 3 timer. Det bruges også som organiske syntesemellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclohexyl-1-propyne |
| Tæthed | 0.845 |
| Kogepunkt | 157 °C til 158 °C |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1849402 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 122.21 |
| Vis mere |