Få mere at vide
3-cyclohexyl-1-propyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414517 1 g 1g
11424517 5 g 5g
11434517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20505.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17715-00-3 | C9H14 | 122.211 g/mol
3-Cyclohexyl-1-propyn, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille (5-brom-4,4,5,5-tetrafluor-pent-2-enyl)-cyclohexan ved en temperatur på 40 °C. Det skal bruge reagenser (NH4)2S2O8, HCO2·Na 2H2O og opløsningsmiddel dimethylformamid med en reaktionstid på 3 timer. Det bruges også som organiske syntesemellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Cyclohexyl-1-propyn, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille (5-brom-4,4,5,5-tetrafluor-pent-2-enyl)-cyclohexan ved en temperatur på 40 °C. Det skal bruge reagenser (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O og opløsningsmiddel dimethylformamid med en reaktionstid på 3 timer. Det bruges også som organiske syntesemellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17715-00-3
Molekylær formel C9H14
Molekylvægt (g/mol) 122.211
MDL nummer MFCD00041562
InChI nøgle UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclohexyl-1-propyne, prop-2-yn-1-ylcyclohexane, 1-prop-2-ynylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyne, 2-propynylcyclohexane, propyne, 3-cyclohexyl, cyclohexane, 2-propynyl-9ci, prop-2-ynyl-cyclohexane, cyclohexane, 2-propynyl, 3-cyclohexylprop-1-yne
PubChem CID 87265
IUPAC navn prop-2-ynylcyclohexan
SMIL C#CCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclohexyl-1-propyne
Tæthed 0.845
Kogepunkt 157°C to 158°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1849402
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 122.21
Procent renhed 97%