Få mere at vide
3-Cyclohexen-1-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 16 °C til 18 °C |
| Tæthed | 1.082 |
| Kogepunkt | 120 °C til 122 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4815 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1617723 |
| Opløselighedsinformation | V sol |
| Show More |