Få mere at vide
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11412268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412268 5 g 5g
11422268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15229.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4771-80-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4771-80-6
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.155
MDL nummer MFCD00013781
InChI nøgle VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
PubChem CID 20903
IUPAC navn cyclohex-3-en-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 16°C to 18°C
Tæthed 1.082
Kogepunkt 120°C to 122°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4815
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1617723
Opløselighedsinformation V sol
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%