Få mere at vide
3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 1936119-86-6 |
| Molekylær formel | C9 H16 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-9(2,7-10)6-8-4-3-5-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CC1CCC1)C=O |
| IUPAC navn | 3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.223 |
| Formel vægt | 140.12 |