Få mere at vide
3-Cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30367779
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30367779 1 g
1 options
Artikelnummer. 30367779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9821071G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine
CAS 100-54-9
Molekylær formel C6H4N2
Mængde 1 g
Synonym Nicotinonitrile (8CI), 3-Azabenzonitrile, 3-Cyanopyridine, 3-Pyridinenitrile, 3-Pyridyl Cyanide, 3-Pyridylcarbonitrile, NSC 17558, Nicotinic Acid Nitrile, beta-Cyanopyridine
InChI formel InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
SMIL N#Cc1cccnc1
IUPAC navn Nikotinonitril
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Formel vægt 104.0374