missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Cyanopyridine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanopyridine N-Oxide |
| CAS | 14906-64-0 |
| Molekylær formel | C6H4N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarbonitrile 1-Oxide, Nicotinonitrile 1-Oxide, 3-Cyanopyridine 1-Oxide, NSC 170850, Nicotinonitrile N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-6-2-1-3-8(9)5-6/h1-3,5H |
| SMIL | O=N1=CC(C#N)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-cyanopyridine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.11 |
| Formel vægt | 120.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?