Få mere at vide
3-Cyanopyridin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanopyridine |
| Smeltepunkt | 48 °C til 51 °C |
| Tæthed | 1.16 |
| Kogepunkt | 206 °C til 208 °C |
| Flammepunkt | 84 °C (183 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 107711 |
| Formel vægt | 104.11 |
| Procent renhed | 98% |