Få mere at vide
3-Cyanopyridin, 98%
Artikelnummer. 11482627
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482627 100 g 100g
11492627 500 g 500g
11402637 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14850.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-54-9
Molekylær formel C6H4N2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00006372
InChI nøgle GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
IUPAC navn pyridin-3-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanopyridine
Smeltepunkt 48 °C til 51 °C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 206 °C til 208 °C
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 100 g
Beilstein 107711
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%